Vert brillant, certifié
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Hydrogénosulfate de [4-[4-(diéthylamino)benzhydrylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diéthylammonium
0502-100GEA 290 EUR InStock
0502-100G
Vert brillant, certifié
Hydrogénosulfate de [4-[4-(diéthylamino)benzhydrylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diéthylammonium
A stain for differentation of E.coli from S.typhosa. Also used in bacteriological media. Colour index: 42040
Formule: C₂₇H₃₄N₂O₄S
MW: 482,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011880
Numéro CAS: 633-03-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Absorbance @ lambda Max ≥0.550
Dye Content ≥85.0%
Lambda max (.003 mg/ml 50% Ethanol) 628 – 632 nm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité