Vert brillant
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Hydrogénosulfate de [4-[4-(diéthylamino)benzhydrylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diéthylammonium
MOLEM31475505EA 0 EUR InStock
MOLEM31475505
Vert brillant
Hydrogénosulfate de [4-[4-(diéthylamino)benzhydrylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diéthylammonium
Formule: C₂₇H₃₄N₂O₄S
MW: 482,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011880
Numéro CAS: 633-03-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité