Vert brillant ≥90% (teneur en colorant), certifié par la Commission de coloration biologique, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Hydrogénosulfate de [4-[4-(diéthylamino)benzhydrylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diéthylammonium
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
B4014-25GEA 197 EUR InStock
B4014-25G
Vert brillant ≥90% (teneur en colorant), certifié par la Commission de coloration biologique, Sigma-Aldrich®
Hydrogénosulfate de [4-[4-(diéthylamino)benzhydrylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diéthylammonium
Certified for bacteriostatic potency. Tested as a bacteriostatic agent against a spore-former and two members of the colon-typhoid group.
Formule: C₂₇H₃₄N₂O₄S
MW: 482,65 g/mol
Point de fusion: 210 °C (déc., lit.)
Numéro MDL: MFCD00011880
Numéro CAS: 633-03-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité