Acide 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthène-9-yl)-5-isothiocyanatobenzoïque
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 5-isothiocyanatofluoresceinFluorescein 5(6)-isothiocyanateFluorescein Isothiocyanate, Isomer I
PIER46424EA 263 EUR InStock
PIER46424
Acide 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthène-9-yl)-5-isothiocyanatobenzoïque
Acide 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthène-9-yl)-5-isothiocyanatobenzoïque
Formule: C₂₁H₁₁NO₅S
MW: 389,381 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD00005063
Numéro CAS: 3326-32-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité