Érythromycine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (-)-Erythromycin
227330050 227330250 227331000
ACRO227330050EA 69 EUR InStock
ACRO227330050 ACRO227330250 ACRO227331000
Érythromycine 98%
Érythromycine
Formule: C₃₇H₆₇NO₁₃
MW: 733,95 g/mol
Point de fusion: 138…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084654
Numéro CAS: 114-07-8
EINECS: 204-040-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.2 %
HPLC ≥97.5 % (sum A,B and C)
Specific optical rotation -71° to -78° (20°C, 589 nm) (c=2, C2H5OH, 30 minutes) on dry substance
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité