Érythromycine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC13203490EA 81.9 EUR InStock
EHERC13203490
Érythromycine
Érythromycine
Formule: C₃₇H₆₇NO₁₃
MW: 733,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD00084654
Numéro CAS: 114-07-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité