Érythromycine
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOICRS0298EA 335 EUR InStock
PROOICRS0298
Érythromycine
Érythromycine
Formule: C₃₇H₆₇NO₁₃
MW: 733,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD00084654
Numéro CAS: 114-07-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité