Érythromycine
Fournisseur: Serva
Attention
Synonyms: (-)-Erythromycin
21208.02 21208.03
SERA21208.02EA 0 EUR InStock
SERA21208.02 SERA21208.03
Érythromycine
Érythromycine
Formule: C₃₇H₆₇NO₁₃
MW: 733,95 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084654
Numéro CAS: 114-07-8
EINECS: 204-040-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité