β-D-Galactopyrannoside de 2-nitrophényle (ONPG) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41747.0001EA 54.5 EUR InStock
8.41747.0001
β-D-Galactopyrannoside de 2-nitrophényle (ONPG) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
β-D-Galactopyrannoside de 2-nitrophényle (ONPG)
Formule: C₁₂H₁₅NO₈
MW: 301,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063255
Numéro CAS: 369-07-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molar Mass 301.25 g/mol
Hill Formula C12H15NO8
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité