β-D-Galactopyrannoside de 2-nitrophényle (ONPG)
Fournisseur: Roth Carl
ROTHCN22.2EA 71.9 EUR InStock
ROTHCN22.2
β-D-Galactopyrannoside de 2-nitrophényle (ONPG)
β-D-Galactopyrannoside de 2-nitrophényle (ONPG)
Formule: C₁₂H₁₅NO₈
MW: 301,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063255
Numéro CAS: 369-07-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité