α-D-Galactopyrannoside de 4-nitrophényle, en poudre
Fournisseur: MP Biomedicals
0210247105 02102471.2 02102471.5 0210247101
ICNA0210247105EA 773 EUR InStock
ICNA0210247105 ICNA02102471.2 ICNA02102471.5 ICNA0210247101
α-D-Galactopyrannoside de 4-nitrophényle, en poudre
α-D-Galactopyrannoside de 4-nitrophényle
p-Nitrophenyl-alpha-D-galactopyranoside is used as a substrate for α-galactosidase.
Soluble in water (5% w/v), HCl (50 mg/ml - clear, colourless solution) & methanol (100 mg/ml).
Formule: C₁₂H₁₅NO₈
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00065050
Numéro CAS: 7493-95-0
EINECS: 231-343-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard C
Melting Point 164 - 176°C
Optical Rotation (c=1, 1N HCl) +240° ± 20°
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité