β-D-Galactopyrannoside de 4-nitrophényle hydraté ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L12911.03 L12911.06
L12911.03EA 54.8 EUR InStock
L12911.03 L12911.06
β-D-Galactopyrannoside de 4-nitrophényle hydraté ≥98%
β-D-Galactopyrannoside de 4-nitrophényle hydraté
Purity: 98+% CAS No.: 200422-18-0 Molecular Formula: C12H15NO8.xH2O Formula Weight: 319.27 (301.25anhy) Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 180-184° Beilstein Reference: 92213 Optical Rotation: -84° (c=0.3 in water) MDL No.: MFCD00150725
Formule: C₁₂H₁₅NO₈·H₂O
Point de fusion: 180…184 °C
Numéro MDL: MFCD00150725
Numéro CAS: 200422-18-0
EINECS: 221-584-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité