1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
479775-5EA 121 EUR InStock
479775-5
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate, Millipore®
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate
Formule: C₁₀H₈NaO₄P·1H₂O
MW: 264,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00150615
Numéro CAS: 81012-89-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité