1-Naphthyl phosphate disodium salt monohydrate ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22866.03EA 62.8 EUR InStock
B22866.03 B22866.14 B22866.06
1-Naphthyl phosphate disodium salt monohydrate ≥99%
1-Naphthyl phosphate disodium salt monohydrate
Formule: C₁₀H₇Na₂O₄P·1H₂O
MW: 268,12 g/mol (anhy)
Point de fusion: >300 °C
Numéro MDL: MFCD00150614
Numéro CAS: 207569-06-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité