Complexone o-crésolphtaléine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Pourpre de phtaléine
MOLEM82452467EA 0 EUR InStock
MOLEM82452467
Complexone o-crésolphtaléine
o-Cresolphthalein complexone
Formule: C₃₂H₃₂N₂O₁₂
MW: 636,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005911
Numéro CAS: 2411-89-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité