Complexone o-crésolphtaléine indicateur pour la complexometrie, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
64000-25G 64000-5G
64000-25GEA 459 EUR InStock
64000-25G 64000-5G
Complexone o-crésolphtaléine indicateur pour la complexometrie, Fluka™
o-Cresolphthalein complexone
Formule: C₃₂H₃₂N₂O₁₂
Point de fusion: 181-185 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005911
Numéro CAS: 2411-89-4
EINECS: 219-318-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Ignition Residue ~1%
Appearance of the substance complying
Identity (LC-MS) complying
Indicator solution complying
Water (Karl Fischer) Max. 10 %
Residue on ignition Max. 2 %
Suitability for Complexometry complying
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité