o-Cresolphthalein complexone tetrasodium salt, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
405750050 405750250
ACRO405750050EA 53.2 EUR InStock
ACRO405750050 ACRO405750250
o-Cresolphthalein complexone tetrasodium salt, pur
o-Cresolphthalein complexone tetrasodium salt
Formule: C₃₂H₂₈N₂Na₄O₁₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066371
Numéro CAS: 62698-54-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Purple Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Suitability (for use as reagent for Ca) Passes test
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité