(±)-Acide 2-méthylglutarique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methylpentanedioic acid
A11823.06 A11823.14 A11823.22
A11823.06EA 61.5 EUR InStock
A11823.06 A11823.14 A11823.22
(±)-Acide 2-méthylglutarique ≥98%
(±)-Acide 2-méthylglutarique
Purity: 98% CAS No.: 617-62-9 Molecular Formula: C6H10O4 Formula Weight: 146.14 Melting Point: 74-78° Boiling Point: 214-215°/22mm MDL No.: MFCD00002661
Formule: C₆H₁₀O₄
MW: 146,14 g/mol
Point d'ébullition: 214…215 °C (22 mmHg)
Point de fusion: 74…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002661
Numéro CAS: 617-62-9
EINECS: 210-521-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité