(±)-Acide 2-méthylglutarique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41328.0005EA 78.2 EUR InStock
8.41328.0005
(±)-Acide 2-méthylglutarique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(±)-Acide 2-méthylglutarique
Formule: C₆H₁₀O₄
MW: 146,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002661
Numéro CAS: 617-62-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 74 - 76 °C
Molar Mass 146.14 g/mol
Synonyms 2-Methylpentanedioic acid
Hill Formula C6H10O4
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité