4,9-Diazadodécamethylenediamine dihydraté, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
85588-5GEA 187 EUR InStock
85588-5G
4,9-Diazadodécamethylenediamine dihydraté, Supelco®
4,9-Diazadodécamethylenediamine dihydraté
Formule: C₁₀H₂₆N₄·2H₂O
Numéro CAS: 403982-64-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité