N-Amidinosarcosine, anhydre 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17477.14 A17477.22
A17477.14EA 45.8 EUR InStock
A17477.14 A17477.22
N-Amidinosarcosine, anhydre 98%
N-Amidinosarcosine
Purity: 98% CAS No.: 57-00-1 Molecular Formula: C4H9N3O2 Formula Weight: 131.13 Physical Form: Powder Density: 1.33 Appearance: White Melting Point: ca 290° dec. Beilstein Reference: 907175 Merck Reference: 14,2568 MDL No.: MFCD00004282
Formule: C₄H₉N₃O₂
Point de fusion: ∼ 290 °C (dec.)
Densité: 1.33
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004282
Numéro CAS: 57-00-1
EINECS: 200-306-6
Merck Index: 14,2568
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité