Dithiocarbonate de potassium et de O-éthyle
Fournisseur: Molekula
MOLEM29628672EA 0 EUR InStock
MOLEM29628672
Dithiocarbonate de potassium et de O-éthyle
Dithiocarbonate de potassium et de O-éthyle
Formule: C₃H₅KOS₂
MW: 160,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004931
Numéro CAS: 140-89-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité