N,N-Diéthyl-2,2,2-trifluoroacetamide
013905-5G 013905-25G
FLUO013905-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013905-5G FLUO013905-25G
N,N-Diéthyl-2,2,2-trifluoroacetamide
N,N-Diéthyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Formule: C₆H₁₀F₃NO
MW: 169,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00192034
Numéro CAS: 360-92-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité