N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
HYPETS-48920EA 210 EUR InStock
HYPETS-48920
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA)
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA)
Formule: C₉H₁₈F₃NOSi
MW: 241,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009671
Numéro CAS: 77377-52-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité