L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
2-Hydroxyéthanesulfonate de sodium zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Sodium isethionate, Sodium hydroxyethyl sulphonate, 2-Hydroxyethanesulphonic acid sodium salt
MQ200
8.20708.0100 8.20708.1000 8.20708.9050
8.20708.0100EA 35.6 EUR InStock
8.20708.0100 8.20708.1000 8.20708.9050
2-Hydroxyéthanesulfonate de sodium zS, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxyéthanesulfonate de sodium
Formule: C₂H₅NaO₄S
MW: 148.11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007534
Numéro CAS: 1562-00-1
EINECS: 216-343-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 650 g/l (20 °C)
Melting Point 192 - 194 °C
Molar Mass 148.11 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
pH 7.0 - 11.0 (20 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon plastique 100 g 8.20708.0100
Flacon plastique 1 kg 8.20708.1000
- 50 kg 8.20708.9050
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité