N,N-Diméthylméthanesulfonamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A14454.06 A14454.14
A14454.06EA 31.6 EUR InStock
A14454.06 A14454.14
N,N-Diméthylméthanesulfonamide ≥98%
N,N-Diméthylméthanesulfonamide
Purity: 98+% CAS No.: 918-05-8 Molecular Formula: CH3SO2N(CH3)2 Formula Weight: 123.17 Melting Point: 46-50° Boiling Point: 119-120°/17mm MDL No.: MFCD00014740
Formule: C₃H₉NO₂S
Point d'ébullition: 119…120 °C (17 mmHg)
Point de fusion: 46…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014740
Numéro CAS: 918-05-8
EINECS: 213-039-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité