Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Carbonimidoylbis[N,N-diméthylaniline], Supelco®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100

51362-25MGEA 141 EUR InStock
51362-25MG
4,4'-Carbonimidoylbis[N,N-diméthylaniline], Supelco®
4,4'-Carbonimidoylbis[N,N-diméthylaniline]


Formule: C₁₇H₂₁N₃
Numéro CAS: 492-80-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité