Auramine O
Fournisseur: Roth Carl
Danger
0319.1 0319.2
ROTH0319.1EA 19.9 EUR InStock
ROTH0319.1 ROTH0319.2
Auramine O
Auramine O
Formule: C₁₇H₂₂ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012484
Numéro CAS: 2465-27-2
EINECS: 219-567-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité