MOPSO ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
44135.18EA 84.2 EUR InStock
44135.18 44135.A1 44135.30
MOPSO ≥98%
MOPSO
Biological buffers, pH range 6.2-7.6
Formule: C₇H₁₅NO₅S
MW: 225,27 g/mol
Point de fusion: 276…279 °C
Numéro MDL: MFCD00009629
Numéro CAS: 68399-77-9
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité