2-Morpholinophénol
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBS08696EAEA 0 EUR InStock
MAYBS08696EA MAYBS08696DA
2-Morpholinophénol
2-Morpholinophénol
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,215 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051674
Numéro CAS: 41536-44-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité