3-Morpholinophénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15707.14EA 560 EUR InStock
A15707.14 A15707.03 A15707.06
3-Morpholinophénol ≥98%
3-Morpholinophénol
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Point de fusion: 127…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051675
Numéro CAS: 27292-49-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité