3-Morpholinophénol
Fournisseur: Thermo Scientific
TL00276DA TL00276EA
MAYBTL00276DAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00276DA MAYBTL00276EA
3-Morpholinophénol
3-Morpholinophénol
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Numéro MDL: MFCD00051675
Numéro CAS: 27292-49-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité