Biphényle-3,3',4,4'-tétrayltétraammonium tétrachlorure (DAB) (synthétique), en poudre
Fournisseur: MP Biomedicals
0215082510 0215082501 0215082505
ICNA0215082510EA 273 EUR InStock
ICNA0215082510 ICNA0215082501 ICNA0215082505
Biphényle-3,3',4,4'-tétrayltétraammonium tétrachlorure (DAB) (synthétique), en poudre
Biphényle-3,3',4,4'-tétrayltétraammonium tétrachlorure (DAB)
Easily soluble in water. The aqueous solution is unstable and can be used only for a few days even if it is kept in a refrigerator. 1% aqueous solution is dark and turns reddish when exposed to light.
Colour changes to grey or grey brown when exposed to the direct sun light.
Formule: C₁₂H₁₈Cl₄N₄
Numéro MDL: MFCD00012969
Numéro CAS: 7411-49-6
EINECS: 231-018-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité