Biphényle-3,3',4,4'-tétrayltétraammonium tétrachlorure (DAB)
Fournisseur: Molekula
MOLE27393749EA 0 EUR InStock
MOLE27393749
Biphényle-3,3',4,4'-tétrayltétraammonium tétrachlorure (DAB)
Biphényle-3,3',4,4'-tétrayltétraammonium tétrachlorure (DAB)
Formule: C₁₂H₁₈Cl₄N₄
MW: 360,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012969
Numéro CAS: 7411-49-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité