N,N'-Diphénylbenzidine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 4,4'-Bis(phenylamino)biphenyl, N4,N4'-Diphenyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20530.0010 8.20530.0005
8.20530.0010EA 93.9 EUR InStock
8.20530.0010 8.20530.0005
N,N'-Diphénylbenzidine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
N,N'-Diphénylbenzidine
Formule: C₂₄H₂₀N₂
MW: 336,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003016
Numéro CAS: 531-91-9
EINECS: 208-521-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 245 - 250 °C
Molar Mass 336.43 g/mol
Synonyms N,N'-Diphenyl-4,4'-diaminobiphenyl, N,N'-Diphenyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
Hill Formula C24H20N2
Chemical Formula 4-(C6H5NH)C6H4C6H4-4-(NHC6H5)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité