3-Quinolineboronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
367730010 367730050 367730250
ACRO367730010EA 93.6 EUR InStock
ACRO367730010 ACRO367730050 ACRO367730250
3-Quinolineboronic acid 97%
3-Quinolineboronic acid
Formule: C₉H₈BNO₂
Point de fusion: 148…155 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02183527
Numéro CAS: 191162-39-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light pink to orange to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité