3-Quinolineboronic acid
Synonyms: Quinoline-3-boronic acid, Quinolin-3-ylboronic acid
011058-5G 011058-1G
FLUO011058-5GEA 0 EUR InStock
FLUO011058-5G FLUO011058-1G
3-Quinolineboronic acid
3-Quinolineboronic acid
Formule: C₉H₈BNO₂
MW: 172,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD02183527
Numéro CAS: 191162-39-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité