8-Quinolineboronic acid ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19640.MDEA 120 EUR InStock
L19640.MD L19640.03
8-Quinolineboronic acid ≥99%
8-Quinolineboronic acid
Formule: C₉H₈BNO₂
MW: 172,98 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01114698
Numéro CAS: 86-58-8
EINECS: 000-000-0
Merck Index: 14,8069
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité