N-Oxyde de 4-nitroquinoleine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15558000EA 76.3 EUR InStock
EHERC15558000
N-Oxyde de 4-nitroquinoleine
N-Oxyde de 4-nitroquinoleine
Formule: C₉H₆N₂O₃
MW: 190,1555 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006738
Numéro CAS: 56-57-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité