Tin(II) ethoxide
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
20896.06 20896.03
20896.06EA 160 EUR InStock
20896.06 20896.03
Tin(II) ethoxide
Tin(II) ethoxide
CAS No.: 14791-99-2 Molecular Formula: C4H10O2Sn Formula Weight: 208.81 Physical Form: Solid/semi-solid Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Melting Point: ca 200° dec. MDL No.: MFCD00015653
Formule: C₄H₁₀O₂Sn
MW: 208,83 g/mol
Point de fusion: ∼ 200 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015653
Numéro CAS: 14791-99-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité