Tin(II) methoxide
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
20897.06 20897.14
20897.06EA 129 EUR InStock
20897.06 20897.14
Tin(II) methoxide
Tin(II) methoxide
CAS No.: 14794-99-1 Molecular Formula: Sn(OCH3)2 Formula Weight: 180.76 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive Melting Point: 242-243° MDL No.: MFCD00015612
Formule: C₂H₆O₂Sn
MW: 180,76 g/mol
Point de fusion: 242…243 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015612
Numéro CAS: 14794-99-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité