N-Phényl-3-(phosphonooxy)naphtalène-2-carboxamide 93%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
415310010 415311000
ACRO415310010EA 334 EUR InStock
ACRO415310010 ACRO415311000
N-Phényl-3-(phosphonooxy)naphtalène-2-carboxamide 93%
N-Phényl-3-(phosphonooxy)naphtalène-2-carboxamide
Formule: C₁₈H₁₅BrNO₆P
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004058
Numéro CAS: 1919-91-1
EINECS: 217-645-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥91 %
GC ≥88 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité