N-Phényl-3-(phosphonooxy)naphtalène-2-carboxamide
Fournisseur: Serva
29988.01 29988.02 29988.03 29988.04
SERA29988.01EA 0 EUR InStock
SERA29988.01 SERA29988.02 SERA29988.03 SERA29988.04
N-Phényl-3-(phosphonooxy)naphtalène-2-carboxamide
N-Phényl-3-(phosphonooxy)naphtalène-2-carboxamide
Formule: C₁₈H₁₅BrNO₆P
Numéro MDL: MFCD00004058
Numéro CAS: 1919-91-1
EINECS: 217-645-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité