Naphthol AS phosphate disodium salt ≥98% (par CCM), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
N9252-1G N9252-500MG N9252-5G
N9252-1GEA 425 EUR InStock
N9252-1G N9252-500MG N9252-5G
Naphthol AS phosphate disodium salt ≥98% (par CCM), Sigma-Aldrich®
Naphthol AS phosphate disodium salt
Naphthol AS phosphate disodium salt is intended for use as a substrate for the histochemical demonstration of acid and alkaline phosphatase activities.
Formule: C₁₇H₁₂NNa₂O₅P
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 69815-54-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09c8074e634a3b06932022c76404788370d44156&vid=90c9489081a484ab3aa99131b9ee9bed8f2975b8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) White to Off-White
Appearance (Form) Powder
Solubility (Colour) Faint Yellow
Solubility (Turbidity)
50 mg/ml, H2O
Clear
Infrared spectrum Conforms to Structure
Water (by Karl Fischer) ≤34.3 %
Purity (TLC) ≥ 98 %
Phosphorus (Dry Basis) 7.6 - 8.8 %
Sodium (dry basis) 10.6 - 13.2 %
Solvent Content (by GC) ≤ 3 %
Recommended Retest Period 4 years
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité