Hexaméthylphosphoramide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
H0095-25G H0095-500G H0095-100G
TCIAH0095-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAH0095-25G TCIAH0095-500G TCIAH0095-100G
Hexaméthylphosphoramide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Hexaméthylphosphoramide
Formule: C₆H₁₈N₃OP
Point d'ébullition: 232°C
Point d'éclair: 132°C
Numéro MDL: MFCD00008303
Numéro CAS: 680-31-9
EINECS: 211-653-8
Merck Index: 14,04725
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=718f1b5f37c7d822df3c9e0d7d79be0409423401&vid=718f1b5f37c7d822df3c9e0d7d79be0409423401&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité