Éthanolate de niobium(V) 99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Niobium(V) ethoxide
L16031.03 L16031.06
L16031.03EA 57.7 EUR InStock
L16031.03 L16031.06
Éthanolate de niobium(V) 99.9% (base métaux)
Éthanolate de niobium(V)
Purity: 99.9% CAS No.: 3236-82-6 Molecular Formula: Nb(OC2H5)5 Formula Weight: 318.21 Flash Point: 36°(97°F) Refractive Index: 1.5160 Melting Point: 6° Boiling Point: 140-142°/0.1mm Beilstein Reference: 3678883 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00015122
Formule: C₁₀H₂₅NbO₅
MW: 318,209 g/mol
Point d'ébullition: 140…142 °C (0.1 mmHg)
Point de fusion: 6 °C
Densité: 1.258
Point d'éclair: 36 °C (97 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015122
Numéro CAS: 3236-82-6
EINECS: 221-795-2
ONU: 2924
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité