Tungsten(V) ethoxide
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
41794.09EA 442 EUR InStock
41794.09 41794.04
Tungsten(V) ethoxide
Tungsten(V) ethoxide
Intermediate for sol-gel coatings
Formule: C₁₀H₂₅O₅W
MW: 409,15 g/mol
Point d'ébullition: 110…115 °C (1 mmHg)
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078041
Numéro CAS: 26143-11-3
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité