4,5-Dihydroxy-3-phénylazonaphtalène-2,7-disulfonate de disodium, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
192010250 192011000
ACRO192010250EA 65.3 EUR InStock
ACRO192010250 ACRO192011000
4,5-Dihydroxy-3-phénylazonaphtalène-2,7-disulfonate de disodium, pur
4,5-Dihydroxy-3-phénylazonaphtalène-2,7-disulfonate de disodium
Formule: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₈S₂
MW: 468,37 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003955
Numéro CAS: 4197-07-3
EINECS: 224-085-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Specific extinction E (1%/1cm) ≥360 (509 nm, water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité