4,5-Dihydroxy-3-phénylazonaphtalène-2,7-disulfonate de disodium
Fournisseur: Thermo Scientific
A17519.14 A17519.22
A17519.14EA 50.7 EUR InStock
A17519.14 A17519.22
4,5-Dihydroxy-3-phénylazonaphtalène-2,7-disulfonate de disodium
4,5-Dihydroxy-3-phénylazonaphtalène-2,7-disulfonate de disodium
CAS No.: 4197-07-3 Molecular Formula: C16H10N2Na2O8S2 Formula Weight: 468.37 MDL No.: MFCD00003955
Formule: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₈S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003955
Numéro CAS: 4197-07-3
EINECS: 224-085-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité