4,5-Dihydroxy-3-phénylazonaphtalène-2,7-disulfonate de disodium
Fournisseur: Roth Carl
ROTH4937.1EA 205 EUR InStock
ROTH4937.1
4,5-Dihydroxy-3-phénylazonaphtalène-2,7-disulfonate de disodium
4,5-Dihydroxy-3-phénylazonaphtalène-2,7-disulfonate de disodium
Formule: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₈S₂
MW: 468,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003955
Numéro CAS: 4197-07-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité